Key Documents
W332402
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
≥85%
Sinônimo(s):
3,5,5-trimethyl hexanol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
144.25
Número FEMA:
3324
Número CE:
Conselho da Europa nº:
702
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.055
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥85%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
pb
193-194 °C (lit.)
densidade
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; floral; herbaceous
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol is a branched chain saturated alcohol that is commonly used as a fragrance ingredient. It occurs naturally in Lycii fructus.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fragrance material review on 3, 5, 5-trimethyl-1-hexanol.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48,, S47-S50 (2010)
Aroma?Active Components of Lycii fructus (kukija).
Lee GH, et al.
Journal of Food Science, 73(6) (2008)