T57630
1-Tridecanol
97%
Sinônimo(s):
Tridecyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.9 (vs air)
Ensaio
97%
p.e.
155-156 °C/15 mmHg (lit.)
pf
29-34 °C (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C13H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h14H,2-13H2,1H3
chave InChI
XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2,2,2-trifluoroethyl tridecanoate.
- Dodecanenitrile in the presence of molecular iodine in aq NH3.
It can also be used as a phase modifier for protonated trioctylamine in n-dodecane to study the speciation of vanadium (V) extracted from acidic sulfate media.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?