Key Documents
8.18704
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol
for synthesis
Sinônimo(s):
Cetyl alcohol, 1-Hexadecanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15OH
Número CAS:
Peso molecular:
242.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
253-149-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
235 °C (DIN 51794)
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
305-330 °C/1013 hPa
pf
46-52 °C
temperatura de transição
flash point 155 °C (DIN 51758)
solubilidade
<0.0001 g/L
densidade
0.82 g/cm3 at 50 °C
densidade volumétrica
410‑450 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
chave InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
1-Octadecanol 95%
Sigma-Aldrich
O709
1-Octadecanol
Oleyl alcohol technical grade, 85%
Sigma-Aldrich
369314
Oleyl alcohol
1-Octadecanol ReagentPlus&#174;, 99%
Sigma-Aldrich
258768
1-Octadecanol
Stearyl Alcohol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1115
Stearyl Alcohol
1-Pentadecanol 99%
Sigma-Aldrich
412228
1-Pentadecanol
1-Tetradecanol 97%
Sigma-Aldrich
185388
1-Tetradecanol