369314
Oleyl alcohol
technical grade, 85%
Sinônimo(s):
Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
p.e.
207 °C/13 mmHg (lit.)
pf
0-5.0 °C (lit.)
densidade
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
chave InChI
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
170 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?