Key Documents
68240
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol - stearyl alcohol mixture
Sinônimo(s):
Alcohol cetylis et stearylicus
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
Descrição geral
Cetearyl alcohol is a combination of cetyl and stearyl fatty alcohols. It acts as an emulsion stabilizer, foam stabilizer, opacifying agent, and viscosity-increasing ingredient in both aqueous and nonaqueous solutions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Hexadecanol 95%
Sigma-Aldrich
H6800
1-Hexadecanol
1-Octadecanol 95%
Sigma-Aldrich
O709
1-Octadecanol
Transdermal delivery of Nigella sativa oil for topical application in 1-chloro-2, 4-dinitrobenzene-induced atopic dermatitis in rats
Chawla R and Chauhan A
Journal of PharmaSciTech, 6, 51-59 (2016)