C0990000
Cetyl alcohol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Hexadecanol, Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
8.34 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 43 °C)
família API
cetyl alcohol
temperatura de autoignição
483 °F
Lim. expl.
8 %
fabricante/nome comercial
EDQM
p.e.
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
pf
48-50 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
chave InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)