20075-U
VOST Stack Sampling Thermal Desorption Tube
StableFlex fiber, assorted colors hub, O.D. x ID x L 1 cm
Sinônimo(s):
VOST 200 Tube
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
VOST Stack Sampling Tube, Tenax TA:Petroleum Charcoal, 2:1
Agency
EPA 30
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Supelco VOST 200 (made to order)
embalagem
bed B of Petroleum charcoal
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
Matriz
Tenax TA (bed A)
diâmetro
35-60 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Lungs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)