W278904
Nonyl alcohol
≥98%, FCC
Sinônimo(s):
1-Nonanol, Alcohol C9, Nonyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
13 mmHg ( 104 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
215 °C (lit.)
pf
−8-−6 °C (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
citrus; floral
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
chave InChI
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis, X-ray crystal structures, thermal and electrochemical properties of thiosemicarbazidatodioxouranium(VI) complexes.: The article details the synthesis and characterization of uranium complexes involving Nonyl alcohol. The study provides insights into the structural and electrochemical properties of these complexes, contributing to the field of coordination chemistry. (Sahin et al., 2010).
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W278904-20KG | |
W278904-SAMPLE-K | 4061837516764 |
W278904-1KG | |
W278904-1KG-K | 4061837800498 |
W278904-20KG-K | 4061837800504 |
W278904-8KG | |
W278904-8KG-K | 4061837800511 |
W278904-SAMPLE |