W278513
2-Nonanone
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Heptyl methyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
192 °C/743 mmHg (lit.)
pf
−21 °C (lit.)
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
cheese; coconut; green; fruity; waxy; herbaceous
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Antifungal activity of bio-active cell-free culture extracts and volatile organic compounds (VOCs) synthesised by endophytic fungal isolates of Garden Nasturtium.: This research highlights the antifungal properties of 2-Nonanone, demonstrating its potential in biological control and offering an alternative to chemical pesticides in agricultural practices (Santra et al., 2024).
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W278513-1KG-K | 4061838192165 |
W278513-25G | |
W278513-25G-K | |
W278513-4KG | |
W278513-SAMPLE | |
W278513-100G | |
W278513-100G-K | 4061838192158 |
W278513-1KG | |
W278513-4KG-K | |
W278513-SAMPLE-K | 4061838181084 |