Documentos Principais
357642
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butylacetophenone
97%
Sinônimo(s):
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
176.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
pf
17-18 °C (dimorphic) (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
chave InChI
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4′-tert-Butylacetophenone is a para-substituted acetophenone.
Aplicação
4′-tert-Butylacetophenone may be used in the synthesis of 2-pyridone derivatives and their fluorescence spectra has been evaluated.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Some 3-cyano-4, 6-diaryl-2-pyridones with luminiscent properties.
Kuthan J, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 44(8), 2409-2416 (1979)