C19627
Chloroacetic acid
99%
Sinônimo(s):
Monochloroacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.26 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.75 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
crystals
p.e.
189 °C (lit.)
pf
60-63 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 3,170 g/L at 10 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
chave InChI
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Thiocarbamoylthioacetic acid derivatives.
- 4-Thiazolone derivatives.
- Triazinothiazolone derivatives.
- Water soluble carboxymethyl chitosan.
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?