B56307
Bromoacetic acid
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
2-Bromoethanoic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
crystals
p.e.
208 °C (lit.)
pf
47-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
chave InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN6(5777)
Aplicação
- As a quaternizing and alkylating agent.
- For carboxymethylation of poly(ethylene glycol) for bacterial adhesion experiments.
- For the synthesis of C60-fused lactone in the presence of Mn(OAc)3·2H2O.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?