Documentos Principais
901610
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid solution
1.0 M in DMF
Sinônimo(s):
2-Bromoethanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
138.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
concentração
1.0 M in DMF
índice de refração
n/D 1.4366
densidade
1.0264 g/mL
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
chave InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Valuable building block offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
85.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
29.44 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)