16120
Bromoacetyl chloride
≥95% (GC)
Sinônimo(s):
2-Bromo-1-chloro-ethanal, 2-Bromoacetyl chloride
Ensaio
≥95% (GC)
índice de refração
n20/D 1.495
p.e.
127-128 °C (lit.)
densidade
1.89 g/mL at 20 °C
grupo funcional
acyl chloride
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CBr
InChI
1S/C2H2BrClO/c3-1-2(4)5/h1H2
chave InChI
SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?