142514
3-Bromopropionyl chloride
technical grade
Sinônimo(s):
β-Bromopropanoyl chloride, β-Bromopropionyl chloride, ψ-Bromopropanoyl chloride, 3-Bromopropanoic acid chloride, 3-Bromopropanoyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
55-57 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
1.701 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
chave InChI
IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
142514-100G | 4061836682361 |
142514-25G | 4061838734372 |