Documentos Principais
C30604
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyryl chloride
99%
Sinônimo(s):
4-Chlorobutanoic acid chloride, 4-Chlorobutyric acid chloride
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)3COCl
Número CAS:
Peso molecular:
141.00
Beilstein:
773860
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
3 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
824 °F
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
173-174 °C (lit.)
densidade
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
chave InChI
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
85 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)