169986
4-Methoxyphenylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
4-Methoxybenzyl cyanide
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
p.e.
286-287 °C (lit.)
densidade
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2-(1-cyano-1-(2-methoxy)phenyl)methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
- 2-(1-cyano-1-(4-methoxy)-phenyl)methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
- α-cyanostilbenes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
242.6 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
117 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?