102407
4-Fluorophenylacetonitrile
99%
Sinônimo(s):
4-Fluorobenzyl cyanide
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.5002 (lit.)
pb
119-120 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
chave InChI
JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup