540080
(S)-(+)-Epichlorohydrin
98%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2-(Chloromethyl)oxirane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
12.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +35°, c = 1 in methanol
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
temperatura de autoignição
1421 °F
Lim. expl.
21 %
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
92-93 °C/360 mmHg (lit.)
densidade
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
chave InChI
BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)