02578
(±)-Epichlorohydrin
analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
temperatura de autoignição
779 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
21 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.438
p.e.
115-117 °C (lit.)
pf
−57 °C (lit.)
densidade
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
chave InChI
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used as a reference standard for the analysis of (±)-ECH in drinking water by ion chromatography and in effluent water from wastewater treatment plants by HS-solid phase microextraction (HS-SPME) combined with GC-flame ionization detector (GC-FID) and GC-ECD.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
28 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?