Documentos Principais
8.03296
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrine
for synthesis
Sinônimo(s):
Epichlorohydrine, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, 2-Chloromethyl oxirane, 2,3-Epoxypropyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5ClO
Número CAS:
Peso molecular:
92.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
203-439-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
16.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
385 °C
potência
90 mg/kg LD50, oral (Rat)
515 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.8-21 % (v/v)
pf
-57 °C
temperatura de transição
flash point 28 °C
solubilidade
65.9 g/L
densidade
1.18 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC1OC1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
chave InChI
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Water-insoluble β-cyclodextrin–epichlorohydrin polymers for removal of pollutants: This review article discusses the use of β-cyclodextrin–epichlorohydrin polymers in sorption processes to remove pollutants from aqueous solutions (N Morin-Crini, P Winterton, S Fourmentin, 2018, Progress in Polymer Science).
  • Eco-efficiency improvements in the propylene-to-epichlorohydrin process: This research provides an analysis of improving the eco-efficiency of the propylene-to-epichlorohydrin production process, which is crucial for industrial applications like windmill blade manufacture (Ł Madej, AA Kiss, 2023, Journal of Chemical Technology & Biotechnology).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.178 - 1.182
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
28 °C