8.00259
Allyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Allyl glycidyl ether, Glycidyl allyl ether, 1-(Allyloxy)-2,3-epoxypropane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
2.6 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
264 °C
potência
922 mg/kg LD50, oral (Rat)
2550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
154 °C/1013 hPa
pf
-100 °C
temperatura de transição
flash point 45 °C
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C1)COCC=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
chave InChI
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.969
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup