G1253
Xanthan gum from Xanthomonas campestris
Sinônimo(s):
Gum xanthan
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Xanthomonas campestris
forma
powder
cor
faint yellow to beige
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
chave InChI
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1