Documentos Principais
G1910
Sigma-Aldrich
Gelzan CM
Gelrite®
Sinônimo(s):
Goma Gellan, Agente gelificante substituto do ágar
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
10171502
NACRES:
NA.72
Nível de qualidade
aplicação(ões)
agriculture
Descrição geral
A goma gelana Gelrite é recomendada como agente gelificante para ser usado no lugar do ágar em meios para ensaios microbiológicos e cultura de tecidos. A goma gelana é usada em uma ampla variedade de matrizes de imobilização. Ela se torna um gel duro em baixas concentrações na presença de um eletrólito. A gelana é um tetrassacarídeo linear composto de D-glicose, L-ramnose e ácido D-glucurônico na proporção de 2:1:1, ligado por uma ligação glicosídica β (1 → 4).
A goma gelana Gelrite é recomendada como agente gelificante para ser usado no lugar do ágar em meios para ensaios microbiológicos e cultura de tecidos. A goma gelana é usada em uma ampla variedade de matrizes de imobilização. Ela se torna um gel duro em baixas concentrações na presença de um eletrólito. A gelana é um tetrassacarídeo linear composto de D-glicose, L-ramnose e ácido D-glucurônico na proporção de 2:1:1, ligado por uma ligação glicosídica β (1 → 4) .
Aplicação
A goma gelana Gelrite é recomendada como agente gelificante para ser usado no lugar do ágar em meios microbiológicos. A goma gelana é usada em uma ampla variedade de matrizes de imobilização.
O Gelzan CM foi usado:
  • na síntese de nanogel de gelana-pullulan por meio de reticulação química
  • na síntese de hidrogel de gelana-pullulan
  • com meio KNOP para manter e preparar amostra de tecido de talo de Anthoceros agrestis para geração de imagens
O Gelzan CM foi usado:
  • na síntese de nanogel de gelana-pullulan por meio de reticulação química
  • na síntese de hidrogel de gelana-pullulan
  • com meio KNOP para manter e preparar amostra de tecido de talo de Anthoceros agrestis amostra de tecido de talo para geração de imagens
Características e benefícios
  • Alternativa de ágar transparente e incolor
  • Mecanicamente robusto
  • Dispersa-se em água com facilidade
  • Baixa viscosidade
  • O gel resultante tem uma alta temperatura de fusão
Informações legais
Gelrite is a registered trademark of CP Kelco U.S., Inc.
Gelzan is a trademark of CP Kelco U.S., Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Marco A Lopez-Heredia et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 12(8), 1825-1834 (2018-04-28)
Mineralization of hydrogels is desirable prior to applications in bone regeneration. CaCO3 is a widely used bone regeneration material, and Mg, when used as a component of calcium phosphate biomaterials, has promoted bone-forming cell adhesion and proliferation and bone regeneration.
Gustavo de Medeiros et al.
Nature communications, 6, 8881-8881 (2015-11-26)
Selective-plane illumination microscopy has proven to be a powerful imaging technique due to its unsurpassed acquisition speed and gentle optical sectioning. However, even in the case of multiview imaging techniques that illuminate and image the sample from multiple directions, light
Valeria Imperato et al.
Genes, 10(6) (2019-06-20)
Hydrocarbon-degrading bacteria are important resources for use in phytoremediation applications. Yet, for many hydrocarbonoclastic strains the genetic information regarding pollutant degradation and detoxification has not been thoroughly revealed. In this study, hydrocarbon-degrading bacteria were isolated from a long-term oil-polluted soil
Caroline Teyssier et al.
Physiologia plantarum, 141(2), 152-165 (2010-10-26)
An integrated physiological and proteomic approach was used to investigate the effects of high gellan gum concentration in the medium during maturation of somatic embryos (SE) of hybrid larch, by comparing embryos incubated in media with a high gellan gum
Timothy E L Douglas et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 12(2), 025015-025015 (2017-02-23)
Injectable composites for tissue regeneration can be developed by dispersion of inorganic microparticles and cells in a hydrogel phase. In this study, multifunctional carbonate microparticles containing different amounts of calcium, magnesium and zinc were mixed with solutions of gellan gum