P28263
2-Phenylphenol
99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxybiphenyl
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
7 mmHg ( 140 °C)
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
282 °C (lit.)
pf
57-59 °C (lit.)
fluorescência
λex 231 nm; λem 356 nm
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
chave InChI
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Dibenzofurans via palladium-catalyzed, phenol-directed C-H activation/C-O cyclization or copper-catalyzed aerobic C-H activation, followed by cycloetherification.
- 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-ones via ruthenium-catalyzed carbonylative C-H cyclization.
- o-Phenylenes, a class of conjugated oligomers via an iterative sequence of Suzuki-Miyaura coupling reactions.
- o,o,p-Oligophenylenes via palladium-catalyzed C-H arylation.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
124 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?