8.21007
Biphenyl-2-ol
for synthesis
Sinônimo(s):
Biphenyl-2-ol, 2-Diphenylol, 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
200
300
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
>520 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.4-9.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
p.e.
286 °C/1013 hPa
pf
56-58 °C
temperatura de transição
flash point 138 °C
densidade
1.26 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
chave InChI
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
124 °C - closed cup