E1012
Epibromohydrin
98%
Sinônimo(s):
1-Bromo-2,3-epoxypropane
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
134-136 °C (lit.)
pf
−40 °C (lit.)
densidade
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCC1CO1
InChI
1S/C3H5BrO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
chave InChI
GKIPXFAANLTWBM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As an alkylating agent.
- As a reactant in the multistep synthesis of analogs of febrifugine and P7C3.
- To synthesize cyclic carbonates by coupling with CO2 in the presence of bis(triphenylphosphine)immium(PPN)-manganese carbonyl catalyst.
- For the synthesis of triazole-oxazolidinones possessing antibacterial activities.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?