Key Documents
636185
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-epoxypropionate
90%
Sinônimo(s):
Ethyl 2,3-epoxypropanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.4200 (lit.)
pb
164-165 °C (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CO1
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-7-5(6)4-3-8-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
LSGWSXRILNPXKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 - 120.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
48 - 49 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)