Documentos Principais
469432
Sigma-Aldrich
Methyl (2S)-glycidate
optical purity ee: 99% (GLC), 98%
Sinônimo(s):
Methyl (S)-oxiranecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −32°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
densidade
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
chave InChI
YKNYRRVISWJDSR-VKHMYHEASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
162.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)