Documentos Principais
E1101
Sigma-Aldrich
Epifluorohydrin
98%
Sinônimo(s):
1,2-Epoxy-3-fluoropropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5FO
Número CAS:
Peso molecular:
76.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.368 (lit.)
p.e.
85-86 °C (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FCC1CO1
InChI
1S/C3H5FO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
chave InChI
OIFAHDAXIUURLN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)