Documentos Principais
151572
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenylacetonitrile
98%
Sinônimo(s):
4-Nitrobenzyl cyanide
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Beilstein:
388442
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
113-115 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5H2
chave InChI
PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Nitrophenylacetonitrile was used in the preparation of cyanostilbene.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
445. The kinetics of some fast reactions of 4-nitrobenzyl cyanide in solution at ?77?.
Caldin EF and Harbron E.
Journal of the Chemical Society, 2314-2319 (1962)