H21101
4-Hydroxyphenylacetonitrile
98%
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzyl cyanide
Ensaio
98%
p.e.
330 °C/756 mmHg (lit.)
pf
67-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5H2
chave InChI
AYKYOOPFBCOXSL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)