Key Documents
377937
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylacetonitrile
99%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pb
180 °C/3 mmHg (lit.)
pf
60-62 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12/h1-3,6H,4H2
chave InChI
WAVKEPUFQMUGBP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Nitrophenylacetonitrile is a builing block. Reactions of 3-nitrophenylacetonitrile with isopropyl alcohol, cyclohexyl alcohol and benzyl alcohol at high temperature have been reported.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Carbon-carbon bond cleavage and esterification of phenylacetonitrile and its derivatives affording the corresponding benzoic esters.
Wang Z, et al.
J. Chem. Res. (M), 2007(6), 323-324 (2007)