P66009
3-Pyridylacetonitrile
98%
Sinônimo(s):
3-Pyridineacetonitrile
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
101-109 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidade
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H6N2/c8-4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-2,5-6H,3H2
chave InChI
OIPHWUPMXHQWLR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?