A42050
4-Aminobenzyl cyanide
99%
Sinônimo(s):
4-Aminophenylacetonitrile
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
lumps
p.e.
312 °C (lit.)
pf
45-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5,10H2
chave InChI
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?