191558
4-Aminobenzyl alcohol
98%
Sinônimo(s):
4-(Hydroxymethyl)aniline
Ensaio
98%
pf
60-65 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
chave InChI
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the synthesis of 4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutylamino}benzyl ester.
- As a reactant to synthesize cross-azo compounds and cathepsin B cleavable dipeptide linker.
- As a starting material to synthesize hydrogelators for drug delivery applications.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)