149837
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
≥99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxyquinoline-1-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, ≥99%
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
62-67 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the regioselective quaternization of chitosan and its amphiphilic derivatives.
- In the preparation of amide-type S-MA derivative-modified QCM sensors.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
cAMP measurements are obtained using an ELISA assay (Harlow and Lane 1988). Commercial radio-immunoassays, or ELISA kits, to assay cAMP can be purchased from various manufacturers.