160210
4-Nitrophenyl chloroformate
96%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Chloroformic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Nitrophenyl chloroformate, 96%
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Carbonylations
p.e.
159-162 °C/19 mmHg (lit.)
pf
77-79 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
chave InChI
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A coupling agent to link the drug molecule with the polyrotaxane carrier molecule
- As an activated ester reagent that enables the covalent coupling of a peptide onto a macromer, such as oligo(poly(ethylene glycol) fumarate) (OPF)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S447145-1EA | |
160210-100G | 4061833554371 |
160210-25G | 4061838745330 |
160210-5G | 4061838745347 |