420069
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
6-Nitroveratryl chloroformate, 6-Nitroveratryloxycarbonyl chloride, NVOC chloride, NVOC-Cl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
125 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
chloro
nitro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(COC(Cl)=O)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO6/c1-16-8-3-6(5-18-10(11)13)7(12(14)15)4-9(8)17-2/h3-4H,5H2,1-2H3
chave InChI
RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of inactive, caged protein conjugates which can be activated by irradiating near-ultraviolet light.
- Solid-phase synthesis of base-sensitive S-acylthioethyl (SATE)-prooligonucleotides.
- Modification of surface properties by introducing photocleavable NVOC moiety into chitosan to control cell attachment.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?