Documentos Principais
222801
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(4-Nitrophenyl)methyl carbonochloridate, (4-Nitrophenyl)methyl chloroformate, 4-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-nitrobenzyl chloroformate
About This Item
Fórmula linear:
ClCO2CH2C6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
215.59
Beilstein:
912446
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome do produto
4-Nitrobenzyl chloroformate, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Carbonylations
pf
32-34 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
chloro
nitro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO4/c9-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
chave InChI
MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)