21861
1,1′-Carbonyl-di-(1,2,4-triazole)
technical, ≥90% (T)
Sinônimo(s):
CDT
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (T)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Carbonylations
pf
138-152 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(n1cncn1)n2cncn2
InChI
1S/C5H4N6O/c12-5(10-3-6-1-8-10)11-4-7-2-9-11/h1-4H
chave InChI
YHNUDLCUIKMNSN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?