21378
Campylobacter Culture Medium
powder, final pH 7.3±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Campylobacter Selective Agar (Base)
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 13 g/L
electrolyte, 5 g/L
peptone-protein mixture, 21 g/L
starch (soluble), 1 g/L
embalagem
bottle of 500 g
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
adequação
selective for Campylobacter spp.
Aplicação
Nota de preparo
50-70 ml/l defibrinated blood
1 vl/l Park and Sanders Selective Supplement I (Cat. No. 17191)
1 vl/l Park and Sanders Selective Supplement II (Cat. No. 17194)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)