74173
Preston Broth Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Prime
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 10272-1:2017
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 1.0 g/L
peptone, 10.0 g/L
peptose*, 10.0 g/L (*equivalent to enzymatic digest of animal tissues)
sodium chloride, 5.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Prime
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
Campylobacter spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)