Documentos Principais
40568
Millipore
Bolton Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Agency
according to ISO 10272-1:2017
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Campylobacter spp.
Descrição geral
This supplement is recommended for the selective enrichment of Campylobacter species from foods as recommended by ISO Committee under specifications of ISO 10272-1:2006 (E).
Aplicação
for the selective enrichment of Campylobacter species from foods
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 10 mg
Vancomycin 10 mg
Trimethoprim 10 mg
Amphotericin 5 mg
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.