Documentos Principais
77093
Millipore
CCDA Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar Selective Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Agency
according to ISO 10272-1:2017
according to ISO 10272-2:2017
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter or Arcobacter species.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 16 mg
Amphotericin B 5 mg
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.