Documentos Principais
17780
Millipore
Campylobacter Selective Supplement (Karmali)
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Karmali Selective Supplement
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Campylobacter spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Campylobacter Selective Supplement (Karmali) is a selective supplement for isolating thermotolerant Campylobacter species from food and animal feeds.
Componentes
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Sodium pyruvate 50 mg; Vancomycin 10 mg; Cefoperazon 16 mg; Cycloheximide 50 mg
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Yusuke Okuno et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 286, 172-187 (2017-12-24)
Given its short hyperpolarization time (∼10
Artigos
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.