Key Documents
29231
Millipore
Chloramphenicol Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
molds
yeasts
Categorias relacionadas
Aplicação
Antibiotic Supplement recommended for selective isolation of yeasts and molds.
Embalagem
package with 5 vials
Componentes
(A vial is sufficient for 500 mL of medium)
Chloramphenicol 50 mg
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6