Documentos Principais
77981
Millipore
CT Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Cefixim Tellurite Supplement, Tellurite Cefixim Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
Escherichia coli
coliforms
Aplicação
A selective supplement recommended by ISO Committee for the isolation of Escherichia coli 0157.
Componentes
(one vial sufficient for 500 mL medium) Potassium tellurite 1.25 mg, Cefixime 0.025 mg
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
MIO Medium NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Millipore
M1428
MIO Medium
Urea Broth suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Millipore
51463
Urea Broth
MUG Supplement suitable for microbiology
Millipore
18493
MUG Supplement
Urea solution suitable for microbiology, 40% in H2O
Millipore
08582
Urea solution