Documentos Principais
61025
Millipore
Legionella (GVPC) Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Legionella spp.
Componentes
(per vial, sufficient for 490 ml medium)
Glycine 1.5 g
Vancomycin hydrochloride 0.5 mg
Polymyxin B sulphate 39600 IU
Cycloheximide 40 mg
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)