Documentos Principais
17119
Millipore
Aeromonas Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Aeromonas spp.
Aplicação
An antibiotic supplement for the selective isolation of Aeromonas species.
Componentes
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Ampicillin 2.5 mg. Balanced with carbohydrates/buffer salts.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)